Learn More
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10252732 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10212782 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10252732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3405-77-4
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Número MDL MFCD01318162
Clave InChI BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1,2-oxazol-3-carboxílico
SMILES CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%