Learn More
Cloruro de 5-metilisoxazol-3-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410250 1 g 1 g
11420250 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50693.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39499-34-8 | Molecular Formula: C5H4ClNO2 | Molecular Weight: 145.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39499-34-8
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 145.54
Número MDL MFCD00085127
Clave InChI XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-1,2-oxazol-3-carbonilo
SMILES CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.55
Porcentaje de pureza 98%