Learn More
Cloruro de 5-metilisoxazol-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753043 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10496842 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753043 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10402DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 39499-34-8
Fórmula molecular C5H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 145.54
Número MDL MFCD00085127
Clave InChI XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
Nombre IUPAC cloruro de 5-metil-1,2-oxazol-3-carbonilo
SMILES CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.54
Porcentaje de pureza 97%