Learn More
(5-metilisoxazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10222732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10222732 1 g 1 g
10167384 5 g 5 g
10499644 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10222732 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10409DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35166-33-7
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00085129
Clave InChI MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
Nombre IUPAC (5-metil-1,2-oxazol-3-il)metanol
SMILES CC1=CC(CO)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 97%