Learn More
Ácido 5-metilisoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497176 1 g 1 g
11407186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25496.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 499-49-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-49-0
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00013986
Clave InChI PMZBHPUNQNKBOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisophthalic acid, uvitic acid, 5-methyl-1,3-benzenedicarboxylic acid, isophthalic acid, 5-methyl, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-methyl, uvitinsaure, 3,5-dicarboxytoluene, 5-methylisophthalicacid, acmc-209kj2, ksc237e4t
PubChem CID 68137
Nombre IUPAC ácido 5-metilbenCeno-1,3-dicarboxílico
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisophthalic acid
Punto de fusión 296°C to 300°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%