Learn More
5-Metilisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367935 1 g 1 g
11377935 5 g 5 g
11387935 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08009.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-05-9
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005721
Clave InChI VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
Nombre IUPAC 5-metil-1H-indol-2,3-diona
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisatin
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 123738
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%