Learn More
5-Metilisatina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15354978 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15354978 1 g 1 g
15364978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15354978 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 608-05-9 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-05-9
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00005721
Clave InChI VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
PubChem CID 11840
Nombre IUPAC 5-metil-1H-indol-2,3-diona
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisatin
Punto de fusión 180.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 21,509
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2