Learn More
5-metilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylindole |
| CAS | 614-96-0 |
| Fórmula molecular | C9H9N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5-Methyl-indole, 5-Methyl-1H-indole, 5-Methylindol, NSC 522562 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-7-2-3-9-8(6-7)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0735 |