Learn More
5-Metilindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377036 1 g 1 g
11387036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06893.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-96-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
5-Methylindole is used as reactant for preparation of pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues, potential anticancer immunomodulators, IL2-inducible T-cell kinase (ITK) inhibitors and CRTh2 antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metilindol se utiliza como reactivo para la preparación de análogos activos farmecéuticos de 2-oxo-1-pirrolidina, inmunomoduladores potenciales contra el cáncer, inhibidores de la cinasa T inducible de IL2 (ITK) y antagonistas de CRTh2.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-96-0
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00005680
Clave InChI YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
PubChem CID 11978
Nombre IUPAC 5-metil-1H-indol
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylindole
Punto de fusión 58°C to 61°C
Punto de ebullición 100°C (3 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2228
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%