Learn More
5-Methylindole, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10432401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10432401 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10432401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylindole
Nombre de nota 99%
CAS 614-96-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58°C to 61°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H9N
Número MDL MFCD00005680
Cantidad 1 g
Beilstein 20, 317
Sinónimo 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
Clave InChI YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Nombre IUPAC 5-metil-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 131.178
PubChem CID 11978
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.