Learn More
Ácido 5-metilindol-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383966 1 g 1 g
11393966 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17145.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10241-97-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
5-Methylindole-2-carboxylic acid is a compound used in the synthesis of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents. reactant in preparation of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents reactant in preparation of non-imidazole human histamine H4 receptor antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-metilindol-2-carboxílico es un compuesto utilizado en la síntesis de inhibidores Pin1 como potenciales agentes antitumorales. Es un reactivo para la preparación de inhibidores Pin1 como potenciales agentes antitumorales, reactivo en la preparación de antagonistas del receptor H4 de histamina humana no imidazol
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10241-97-1
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00047166
Clave InChI DAITVOCMWPNFTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylindole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-indolecarboxylic acid, chembl23328, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methyl, acmc-1bxae, 5-me-ica, daitvocmwpnftl-uhfffaoysa, 5-methyl indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-methyl, #
PubChem CID 259188
Nombre IUPAC ácido 5-metil-1H-indol-2-carboxílico
SMILES CC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽235°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 144055
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%