Learn More
5-Metilimidazol-4-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate, Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn). It is also used in the synthesis of imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle and Cu(II) eight and six coordinate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-metil-5-imidazolcarboxaldehído es adecuado para su uso en la síntesis de 1,3-bis[(4-metil-5-imidazol-1-il)etilidenoamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-metil-5-imidazol-1-il)etilidenamino]propano (BIP), perclorato de {acetatoaqua[[(4-metilimidazol-5-il)metileno]histamina]-cobre(II)}, condensados de bases de Schiff con tris(2-aminoetil)amina (tren) o tris(3-aminopropil)amina (trpn). También se utiliza en la síntesis de membrana de estructura orgánica de metal (MOF) basada en imidazolato, 3,11-bis(4-imidazolilmetil)-7-metil-3,7,11,17-tetraazabiciclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trieno, un derivado de 4-imidazolilo de un tetraazamacrociclo de 14 miembros y ocho y seis compuestos de coordinación de Cu(II).
Solubilidad
Soluble en agua, (23 g/l, 25 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde |
| Punto de fusión | 166°C to 170°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water,(23g/L) (25°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.12 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.