Learn More
5-Metilimidazol-4-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479027 1 g 1 g
11489027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20608.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 68282-53-1 | Molecular Formula: C5H6N2O | Molecular Weight: 110.12 g/mol
4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde is suitable for use in the synthesis of 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylideneamino]propane (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylene]histamine]-copper(II)} perchlorate, Schiff base condensates with tris(2-aminoethyl)amine (tren) or tris(3-aminopropyl)amine (trpn). It is also used in the synthesis of imidazolate-based metal organic framework (MOF) membrane, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-triene, a 4-imidazolyl derivative of a 14-membered tetraazamacrocycle and Cu(II) eight and six coordinate compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metil-5-imidazolcarboxaldehído es adecuado para su uso en la síntesis de 1,3-bis[(4-metil-5-imidazol-1-il)etilidenoamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-metil-5-imidazol-1-il)etilidenamino]propano (BIP), perclorato de {acetatoaqua[[(4-metilimidazol-5-il)metileno]histamina]-cobre(II)}, condensados de bases de Schiff con tris(2-aminoetil)amina (tren) o tris(3-aminopropil)amina (trpn). También se utiliza en la síntesis de membrana de estructura orgánica de metal (MOF) basada en imidazolato, 3,11-bis(4-imidazolilmetil)-7-metil-3,7,11,17-tetraazabiciclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trieno, un derivado de 4-imidazolilo de un tetraazamacrociclo de 14 miembros y ocho y seis compuestos de coordinación de Cu(II).
Solubilidad
Soluble en agua, (23 g/l, 25 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68282-53-1
Fórmula molecular C5H6N2O
Peso molecular (g/mol) 110.12
Número MDL MFCD00173728
Clave InChI KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
Nombre IUPAC 5-metil-1h-imidazol-4-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,(23g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 99%