Learn More
5-Metilhexanol, TRC
Código de producto. 30478592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478592 10 g 10 g
30474034 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31208010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-98-5
Fórmula molecular C7H16O
Peso molecular (g/mol) 116.2
Sinónimo 5-Methyl-1-hexanol
Nombre IUPAC 5-metilhexan-1-ol
SMILES CC(C)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylhexanol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1201