Learn More
Ácido 5-metilhexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479316 10 g 10 g
11489316 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19012.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ion-exclusion chromatographic separations of C1-C6 aliphatic carboxylic acids on a sulfonated styrene-divinylbenzene co-polymer resin column, high sensitive conductimetric detection is achieved with 5-methylhexanoic acid as eluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Separación cromatográfica de exclusión de iones de ácidos carboxílicos alifáticos C1-C6 en una columna de resina copolímero de estireno-divinilbenceno sulfonada; la detección conductímica de alta sensibilidad se logra con el ácido 5-metilhexanoico como eluyente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-46-6
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00036494
Clave InChI MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
PubChem CID 12344
Nombre IUPAC ácido 5-metilhexanoico
SMILES CC(C)CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylhexanoic acid
Densidad 0.91
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Olor Rancid
Índice de refracción 1.422
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%