Learn More
5-Metilfural, TRC
Código de producto. 30003483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003483 100 mg 100 miligramos
30006016 1 g 1 g
30012847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM305470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-02-0
Fórmula molecular C6 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Sinónimo 5-Methyl-2-furfural, 5-Methylfuran-2-carbaldehyde, 2-Furaldehyde, 5-methyl- (6CI,8CI), 5-Methyl-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-methylfuran, 2-Formyl-5-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-5-formylfuran, 2-Methyl-5-furaldehyde, 5-Methyl-2-furaldehyde, 5-Methyl-2-furfural, 5-Methyl-2-furfuraldehyde, 5-Methyl-2-furfurylaldehyde, 5-Methylfuran-2-al, 5-Methylfuran-2-aldehyde, 5-Methylfurfural, 5-Methylfurfuraldehyde
Nombre IUPAC 5-metilfurano-2-carbaldehído
SMILES Cc1oc(C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-furfural
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0368
Porcentaje de pureza >95%