Learn More
5-Methylfurfural, MedChemExpress
Código de producto. 16459416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16459416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0543
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylfurfural
CAS 620-02-0
Color Light Yellow to Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (908.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(C)O1
Peso molecular (g/mol) 110.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Liquid