Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylfurfural |
| Nombre de nota | 98+% |
| Acidez | 10mg KOH/g max. |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Amarillo a marrón |
| Densidad | 1.1000g/mL |
| Punto de ebullición | 187°C |
| Temperatura de inflamación | 72°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |