Learn More
5-Metilfuran-3(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| CAS | 3511-32-8 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2H,3H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)CO1 |
| Nombre IUPAC | 5-metilfuran-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.037 |