Learn More
Ácido 5-metilfurano-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1917-15-3 |
| Fórmula molecular | C6 H6 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1oc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-metilfurano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.032 |