Learn More
Éster de pinacol de ácido 5-metilfurano-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484057 5 g 5 g
15474057 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31282.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 338998-93-9 | C11H17BO3 | 208.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 338998-93-9
Fórmula molecular C11H17BO3
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD03094689
Clave InChI FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methylfuran-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-boronic acid pinacol ester, 2-methylfurane-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylfuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-furyl-5-pinacolato boron, 5-methyl-2-furanboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2736881
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-2-(5-metilfuran-2-il)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Densidad 1.023
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 97%