Learn More
5-metilfurano-2(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30469424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469424 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30469424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30544510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylfuran-2(3H)-one
CAS 591-12-8
Fórmula molecular C5 H6 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,3-Dihydro-5-methylfuran-2-one, 2-Oxo-5-methyl-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-3-pentenoic Acid gamma-Lactone, 4-Hydroxypent-3-enoic Acid Lactone, 4-Methyl-2(3H)-furanone, 5-Methyl-2,3-dihydro-2-furanone, 5-Methylfuran-2(3H)-one, NSC 654, Pent-3-en-4-olide, delta2-Angelica Lactone, alpha-Angelica Lactone, beta,gamma-Angelica Lactone, gamma-Angelica Lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
SMILES CC1=CCC(=O)O1
Nombre IUPAC 5-metil-3H-furano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 98.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368