Learn More
5-Methylcytosine, MedChemExpress
Código de producto. 16469326
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16469326 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008091
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 5-Methylcytosine is a well-characterized DNA modification, and is also predominantly in abundant non-coding RNAs in both prokaryotes and eukaryotes. 5-Methylcytosine in mRNA is a new epitranscriptome marker inArabidopsis, and that regulation of this modification is an integral part of gene regulatory networks underlying plant development.
5-Methylcytosine is a well-characterized DNA modification, and is also predominantly in abundant non-coding RNAs in both prokaryotes and eukaryotes. 5-Methylcytosine in mRNA is a new epitranscriptome marker inArabidopsis, and that regulation of this modification is an integral part of gene regulatory networks underlying plant development.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H7N3O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (66.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (57.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=CC(C)=C(N)N1
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism