Learn More
Clorhidrato de 5-metilcitosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466518 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15466518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60048.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytosine hydrochloride
CAS 58366-64-6
Punto de fusión 298°C
Fórmula molecular C5H8ClN3O
Número MDL MFCD00035313
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-methylcytosine hydrochloride, 5-methylcytosine hcl, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 4-amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, unii-232tob65nx, 6-amino-5-methyl-1h-pyrimidin-2-one hydrochloride, 4-amino-5-methyl-1h-pyrimidin-2-one hydrochloride, 5-methylcytosinehydrochloride, 5-methyl cytosine hydrochloride, 5 methylcytosine hydrochloride
Clave InChI ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC1=C(N)NC(=O)N=C1
Nombre IUPAC 6-amino-5-metil-1H-pirimidin-2-ona; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 161.59
PubChem CID 94029
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.59
Porcentaje de pureza 98%