Learn More
5-Metilcitosina (~90%), TRC
Código de producto. 30467619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467619 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2948731G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Fórmula molecular C5H7N3O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl- (9CI), Cytosine, 5-methyl- (6CI,8CI), 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Methylcytosine, NSC 137776
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMILES CC1=CNC(=O)N=C1N
Nombre IUPAC 4-amino-5-metil-1H-pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0589