Learn More
5-Metilcitidina, TRC
Código de producto. 30482454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482454 100 mg 100 miligramos
30465921 5 g 5 g
30479637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294850100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140-61-6
Fórmula molecular C10 H15 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 257.24
Sinónimo 4-Amino-5-methyl-1-β-D-ribofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 5-Methylcytidine, Cytarabine Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-metilpirimidina-2-una
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1012