Learn More
5-Metilcitidina, TRC
Código de producto. 30465921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465921 5 g 5 g
30482454 100 mg 100 miligramos
30479637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2948505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2140-61-6
Fórmula molecular C10 H15 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 257.24
Sinónimo 4-Amino-5-methyl-1-β-D-ribofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 5-Methylcytidine, Cytarabine Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-metilpirimidina-2-una
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Methylcytidine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1012
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.