Learn More
5-Metilcitidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 17730629 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17730629 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17730629 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229000010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Peso molecular 257.25
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Pureza ≥ 97,5%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solución acuosa soluble
Color De blanco a amarillo claro