Learn More
MedChemExpress 5-Methylcytidine
Specifications
Specifications
| Peso molecular | 257.24 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 97.0% |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 130 mg/mL (505.36 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 2140-61-6 |