Learn More
5-Metilciclohexano-1,3-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442348 25 g 25 g
11422348 1 g 1 g
11432348 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15280.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4341-24-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4341-24-6
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00010379
Clave InChI DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 458095
Nombre IUPAC 5-metilciclohexano-1,3-diona
SMILES CC1CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1099692
Sinónimo 5-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-methyl, 5-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem14279, acmc-1aftb, 5-methylcyclohexane dione, 1,3-dioxo-5-methylcyclohexane, 1,3-cyclohexanedione,5-methyl, 5-methyl cyclohexane-1,3-dione
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%