Learn More
5-Metilciclohex-2-en-1-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylcyclohex-2-en-1-one |
| CAS | 7214-50-8 |
| Fórmula molecular | C7H10O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 5-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 5-Methyl-2-cyclohexenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CC=CC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 5-metilciclohex-2-en-1-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 110.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0732 |