Learn More
5-metilcotinina-d3, TRC
Código de producto. 30468222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30468222 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30468222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29452710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Methylcotinine-d3
CAS 1217003-12-7
Fórmula molecular C11H11D3N2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-Methylcotinine D3
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-8-5-9(7-12-6-8)10-3-4-11(14)13(10)2/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3/t10-/m1/s1/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1[C@H](CCC1=O)c2cncc(C)c2
Nombre IUPAC (5R)-5-(5-metilpiridin-3-il)-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 193.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1294
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.