Learn More
5-metilcotinina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylcotinine-d3 |
| CAS | 1217003-12-7 |
| Fórmula molecular | C11H11D3N2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Methylcotinine D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O/c1-8-5-9(7-12-6-8)10-3-4-11(14)13(10)2/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3/t10-/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1[C@H](CCC1=O)c2cncc(C)c2 |
| Nombre IUPAC | (5R)-5-(5-metilpiridin-3-il)-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 193.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1294 |