Learn More
5-Metilbenzotriazol, TRC
Código de producto. 30135260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135260 10 g 10 g
17974655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28878510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-85-6
Fórmula molecular C7 H7 N3
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo 1H-Benzotriazole, 5-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-methyl- (6CI,7CI), 6-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 5M-BTA, 5MBT, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Tolyltriazole, NSC 122012, TTA, Tolutriazole, Verzone VT 120M
Nombre IUPAC 5-metil-1H-benzotriazol
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.064