Learn More
5-metilbenzotriazol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylbenzotriazole-d6 |
| CAS | 1246820-65-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7HD6N3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Methyl-1H-benzotriazole-d6, 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole-d6, 5-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-d6, 5-Tolyltriazole-d6, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole-d6, 6-Tolyltriazole-d6, NSC 122012-d6, TTA-d6, Tolutriazole-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)/i1D3,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]C1=C2C(NN=N2)=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 139.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1017 |
| Mostrar más |