Learn More
5-Metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490533 1 g 1 g
11400543 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12666.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14315-14-1 | C9H8S | 148.22 g/mol
5-Methylbenzo[b]thiophene is useful in substituted thiophene for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metilbenzo[b]tiofeno es útil en el tiofeno sustituido para la investigación proteómica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14315-14-1
Fórmula molecular C9H8S
Peso molecular (g/mol) 148.22
Número MDL MFCD00052509
Clave InChI DOHZWDWNQFZIKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 5-methyl, 5-methylbenzothiophene, 5-methyl-benzo b thiophene, 5-methylthianaphthene, 5-methyl-benzothiophene, benzothiophene, 5-mehyl, 5-methyl benzo b thiophene
PubChem CID 84346
Nombre IUPAC 5-methyl-1-benzothiophene
SMILES CC1=CC=C2SC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión 32°C to 36°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 71°C to 73°C (0.6 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 109866
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.23
Porcentaje de pureza 97%