Learn More
5-Metilbenzo[b]tiofeno-2-metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10670475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10670475 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10147282 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10670475 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07149DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 22962-49-8
Fórmula molecular C10H10OS
Peso molecular (g/mol) 178.25
Número MDL MFCD05865151
Clave InChI NPSSZIBANMLQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzo b thiophene-2-methanol, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl methanol, benzo b thiophene-2-methanol,5-methyl, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methanol, 5-methyl-1-benzothien-2-yl methanol, 5-methyl-benzo b thiophen-2-yl-methanol, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methan-1-ol, j6w
PubChem CID 2794801
Nombre IUPAC (5-metil-1-benzotiofen-2-il)metanol
SMILES CC1=CC=C2SC(CO)=CC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.25
Porcentaje de pureza 97%