Learn More
5-Metilbencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448516 100 g 100 g
11428516 5 g 5 g
11438516 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15957.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 614-97-1 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
5-Methylbenzimidazole is used as a camphor substitute. It is also used as fine chemical and medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metilbencimidazol se usa como sustituto del alcanfor. También se utiliza como sustancia química fina y producto intermediario en medicina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo (25 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-97-1
Fórmula molecular C8H8N2
Peso molecular (g/mol) 132.166
Número MDL MFCD00010740
Clave InChI RWXZXCZBMQPOBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzimidazole, 5-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-benzimidazole, benzimidazole, 5-methyl, ethyl 4-cyanophenylalaninate, 1h-benzimidazole, 6-methyl, 5-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 6-methyl-1h-1,3-benzodiazole, 5mb
PubChem CID 11979
ChEBI CHEBI:40205
Nombre IUPAC 6-metil-1H-benzimidazol
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenzimidazole
Punto de fusión 112°C to 117°C
Punto de ebullición 169°C to 172°C (1 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2628
Información de solubilidad Soluble in chloroform (25mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.17
Porcentaje de pureza 98%