Learn More
Hidrato de 5-metilbenceno-1,3-diol, TRC
Código de producto. 30469976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469976 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30469976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3122751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Fórmula molecular C7H8O2 . H2O
Cantidad 1 g
Sinónimo Orcinol Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 142.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063