Learn More
5-Metilbenz[a]antraceno, TRC
Código de producto. 30132713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132713 50 mg 50 miligramos
30133155 100 mg 100 miligramos
30007614 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28879550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2319-96-2
Fórmula molecular C19H14
Peso molecular (g/mol) 242.31
Sinónimo 5-Monomethylbenz[a]anthracene, 5-Methylbenzo[a]anthracene;
SMILES Cc1cc2cc3ccccc3cc2c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylbenz[a]anthracene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14/c1-13-10-16-11-14-6-2-3-7-15(14)12-19(16)18-9-5-4-8-17(13)18/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1096