Learn More
5-metilamino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylamino-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 107095-01-2 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 O2 Se |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O2Se/c1-8-5-3-2-4-6(10-14-9-4)7(5)11(12)13/h2-3,8-10H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2N[Se]Nc2c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-4-nitro-1,3-dihidro-2,1,3-benzoselenadiazol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9812 |