Learn More
5-Metil Zolpidem, TRC
Código de producto. 17963725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963725 10 mg 10 miligramos
17911165 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33860010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346600-85-8
Fórmula molecular C19 H21 N3 O
Peso molecular (g/mol) 307.39
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Zolpidem Tartrate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-[7-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridina-3-il]acetamida
SMILES CN(C)C(=O)Cc1c(nc2cc(C)ccn12)c3ccc(C)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1685
Porcentaje de pureza >95%