Learn More
5-Metil Tetrazol, TRC
Código de producto. 30477584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477584 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30477584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33025550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl Tetrazole
CAS 4076-36-2
Fórmula molecular C2H4N4
Cantidad 50 g
Sinónimo 5-Methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Methyl-1H-tetrazole, 5-Methyl-2H-tetrazole, 5-Methyltetrazole, NSC 11136, T 2588F
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4/c1-2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
SMILES Cc1nnn[nH]1
Nombre IUPAC 5-metil-1H-tetrazol
Peso molecular (g/mol) 84.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0436