Learn More
Éster etílico del ácido 5-metil-sórbico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methyl-sorbic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10231-96-6 |
| Fórmula molecular | C9H14O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 5-Methyl-2,4-hexadienoate, 5-Methyl-2,4-hexadienoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3/b7-5+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C=C(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E)-5-metilhexa-2,4-dienoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0994 |