Learn More
Ácido 5-metil-pirazina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30465591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465591 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30465591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3259411G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 5521-55-1
Fórmula molecular C6 H6 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- (7CI,8CI,9CI), 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 5-Methyl-2-pyrazinoic acid, 5-Methylpyrazine carboxylic acid, 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1cnc(cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-metilpirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 138.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0429