Learn More
5-Metil-N-fenil-2-1H-piridona [Pirfenidona], TRC
Código de producto. 30137906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137906 1 g 1 g
30134599 10 g 10 g
30010635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3258961G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53179-13-8
Fórmula molecular C12 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 185.22
Sinónimo Pirfenidone, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone, 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-phenyl-, 5-Methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyridin-2-one, 5-Methyl-1-phenyl-2(1H)-pyridone, AMR 69, Deskar, Esbriet, Pirespa
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenilpiridina-2-ona
SMILES CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pirfenidone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0841