Learn More
5-metil-N-fenil-2-1H-piridona-d5 (pirfenidona-d5), TRC
Código de producto. 30469996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469996 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30469996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32589810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-62-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H5 H6 N O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, Pirfenidone-d5, Pirfenidone-D5 (phenyl-D5), 5-Methyl-N-(phenyl-d5)-2-1H-pyridone, 5-Methyl-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 5-metil-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 190.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1154
Porcentaje de pureza >95