Learn More
5-metil-N-fenil-2-1H-piridona-d5 (pirfenidona-d5), TRC
Código de producto. 30481976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481976 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3258981MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-62-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H5 H6 N O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-Methyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5, Pirfenidone-d5, Pirfenidone-D5 (phenyl-D5), 5-Methyl-N-(phenyl-d5)-2-1H-pyridone, 5-Methyl-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 5-metil-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 190.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1154
Porcentaje de pureza >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.