Learn More
5-metil-N-(4-metilfenil)isoxazol-4-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30051792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051792 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051792 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metil-N-(4-metilfenil)isoxazol-4-carboxamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide
CAS 724429-16-7
Nombres de analitos o componentes 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methyl-N-(4-methylphenyl)isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Imp. G (EP), Leflunomide Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2/c1-8-3-5-10(6-4-8)14-12(15)11-7-13-16-9(11)2/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
SMILES Cc1ccc(NC(=O)c2cnoc2C)cc1
Nombre IUPAC 5-metil-N-(4-metilfenil)-1,2-oxazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 216.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0899 g/mol