Learn More
5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30459146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459146 4 x 25 mg -
30049618 100 mg 100 miligramos
30052350 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459146 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0859.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]isoxazol-4-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
CAS 61643-23-0
Nombres de analitos o componentes 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Leflunomide Imp. C (EP), Leflunomide USP Related Compound C, Leflunomide USP RC C, 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, Leflunomide Related Compound C, Leflunomide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-metil-N-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616 g/mol